Drucken

Calciumpantothenat

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

A2088.0025
A2088.0025EA 0 EUR
A2088.0025
Calciumpantothenat
Calcium pantothenate
Formel: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
MW: 476.54 g/mol
MDL Number: MFCD00002766
CAS-Nummer: 137-08-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR