CheLuminate-HRP PicoDetect Chemilumineszenz-Nachweiskit
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A3417.5000
A3417.5000EA
593
EUR
A3417.5000
CheLuminate-HRP PicoDetect Chemilumineszenz-Nachweiskit
Elektrophorese-Reagenzien
Western Blotting Reagents
Das CheLuminate-HRP PicoDetect ist ein komplettes Kit mit gebrauchsfertigen Reagenzien für die Chemilumineszenz-Nachweis von immobilisierten Proteinen (Western Blot) oder immobilisierten Nukleinsäuren (Southern oder Northern Blot), die direkt oder indirekt mit Meerrettichperoxidase (HRP) konjugiert sind.
- Hochempfindliches, nicht radioaktives Nachweissystem
- Stabile Ergebnisse auf Film
- Nur geringe Antikörpermengen erforderlich
- Nachweis kann in kurzen Belichtungszeiten (Minuten) erfolgen
- Hohe Auflösung