Drucken
L(+)-Cystein
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A3694.0100
A3694.0100EA 164 EUR
A3694.0100
L(+)-Cystein
L(+)-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Siedepunkt: 254
Melting Pt: 115
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810