Drucken

Saponin Quillaja Bark

Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

A4518.0100
A4518.0100EA 0 EUR
A4518.0100
Saponin Quillaja Bark
Saponin
MDL Number: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR