Drucken
Calciumchlorid Dihydrat
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A4689.0250
A4689.0250EA 0 EUR
A4689.0250
Calciumchlorid Dihydrat
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660