Mupirocin USP, pharma grade
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A4718.0025
A4718.0025EA
452
EUR
A4718.0025
Mupirocin USP, pharma grade
Mupirocin
Formel:
C₂₆H₄₄O₉ MW: 500.629 g/mol |
MDL Number:
MFCD01711620 CAS-Nummer: 12650-69-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Form | Solid |
Assay (HPLC, calculated on dried substances) | 920 - 1020 µg/mg |
Identity | Passes test |
Crystallinity | Passes test |
pH (saturated solution; H₂O; 25 °C) | 3,5 - 4,5 |
Water (K.F.) | Max. 1,0% |