Drucken
Tween® 20 (Polysorbat) Molecular_Biology
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 52.4 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbat) Molecular_Biology
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50