Drucken
Hygromycin B
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
A5347.0100
A5347.0100EA 115 EUR
A5347.0100
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1 I