Cytochalasin B
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A7657.0005
A7657.0005EA
243
EUR
A7657.0005
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formel:
C₂₉H₃₇NO₅ MW: 479.62 g/mol Melting Pt: 218…221 °C |
MDL Number:
MFCD00077704 CAS-Nummer: 14930-96-2 EINECS: 239-000-2 UN: 1544 ADR: 6.1 II |