Drucken
CellCultureGuard 100X
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A8906.0050
A8906.0050EA 279 EUR
A8906.0050
CellCultureGuard 100X
CellCultureGuard
CellCultureGuard ist eine 100X konzentrierte Lösung mit einer Kombination aus neuartigen Antibiotika, um Zellkulturen vor Kontaminationen durch Mikroorganismen zu schützen. Die Antibiotika in CellCultureGuard ersetzen herkömmliche Antibiotika wie Penicillin, Streptomycin, Nystatin und Amphotericin B.