Drucken
Protein-A-Agarose (Endotoxinfrei)
Lieferant: Abcam
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AB286896-25
ABCAAB286896-25EA 4560 EUR
ABCAAB286896-25
Protein-A-Agarose (Endotoxinfrei)
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Wiederverwendbare, endotoxinfreie Protein-A-konjugierte Agarose-Kügelchen mit einer Bindungskapazität von ≥15 mg/ml.
  • ANWENDUNGEN
  • Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Kulturmedien, Serum, Aszitesflüssigkeit oder Hybridomüberständen
  • Isolierung von Antikörper/Antigen-Komplexen in Immunpräzipitationsexperimenten, da nur die Fc-Region an der Antikörperbindung beteiligt ist und die Fab-Region für die Antigenbindung zur Verfügung steht
Endotoxinfreie Protein-A-Agarose-Perlen werden durch kovalente Kopplung von rekombinantem Protein AMore Product Information