Drucken

Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%

Lieferant: ABCR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

11767
ABCR11767EA 0 EUR
ABCR11767
Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
MW: 282.14 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1.720
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR