Drucken

5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 98%

Lieferant: ABCR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

20679
ABCR20679EA 0 EUR
ABCR20679
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈N₄
MW: 184.20 g/mol
Melting Pt: ∼ 138 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020730
CAS-Nummer: 5334-43-0
EINECS: 226-253-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR