Drucken

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid

Lieferant: ABCR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

AB110901.0100
ABCRAB110901.0100EA 0 EUR
ABCRAB110901.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Siedepunkt: 145
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR