Drucken
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
Lieferant: ABCR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AB135314.0025
ABCRAB135314.0025EA 0 EUR
ABCRAB135314.0025
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
Girard-Reagenz T (Carbazoylmethyltrimethylammoniumchlorid)
Formel: C₅H₁₄ClN₃O
MW: 167.64 g/mol
MDL Number: MFCD00012009
CAS-Nummer: 123-46-6
EINECS: 204-629-3