Drucken
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol 99
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
L18882.03 L18882.MD AB180566.0001
L18882.03EA 144 EUR
L18882.03 L18882.MD ABCRAB180566.0001
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol 99
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C
Dichte: 0.802
Flash-Pt: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093078
CAS-Nummer: 14898-80-7
UN: 2053
ADR: 3 III