Drucken
Anti-LRWD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AP11807A
ABGEAP11807AEA 354 EUR
ABGEAP11807A
Anti-LRWD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: LRWD1 (leucine-rich repeats and WD repeat domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse