Drucken
Anti-I23O2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AP12406B
ABGEAP12406BEA 354 EUR
ABGEAP12406B
Anti-I23O2 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: I23O2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human