Drucken
Anti-OR6K6 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AP13262B
ABGEAP13262BEA 354 EUR
ABGEAP13262B
Anti-OR6K6 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: OR6K6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human