Drucken
Anti-STRN Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AP14229A
ABGEAP14229AEA 354 EUR
ABGEAP14229A
Anti-STRN Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: STRN (striatin, calmodulin binding protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human