Drucken
Anti-XK Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
AP19173A
ABGEAP19173AEA 354 EUR
ABGEAP19173A
Anti-XK Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: XK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human