Drucken

Anti-CD200R1L Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

AP19174A
ABGEAP19174AEA 354 EUR
ABGEAP19174A
Anti-CD200R1L Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: CD200R1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR