Drucken

Anti-OXCT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Abgent
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

AP20393C
ABGEAP20393CEA 354 EUR
ABGEAP20393C
Anti-OXCT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: OXCT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR