Drucken
Anti-TNFSF10 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
PAB30288
ABNOPAB30288EA 523 EUR
ABNOPAB30288
Anti-TNFSF10 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human TNFSF10.
Type: Primary
Antigen: TNFSF10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human