Drucken
Avantor® ACE®, HPLC ¹/₃₂“-Säulenanschlüsse, handfest
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
ACE-MC3210EA 0 EUR
ACE-MC3210
Avantor® ACE®, HPLC ¹/₃₂“-Säulenanschlüsse, handfest
Fittings und Verbinder
PEEK ¹/₃₂“-Mikrobohrungs-HPLC-Säuleneinlass-/-auslassanschlüsse. Diese Säulenanschlüsse werden für ¹/₃₂“-Mikrobohrungs-HPLC-Säulenanschlüsse empfohlen. Sie sind sowohl mit Kapillar- (360 µm Außendurchmesser) als auch mit ¹/₃₂“-Verbindungsschläuchen kompatibel.
  • Druckfest bis 400 bar (6000 psi)
  • Wiederverwendbar
  • Kompatibel mit allen Microbore-Säulen mit ¹/₃₂“- und 6-40-Gewinde