Drucken
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
103100010
ACRO103100010EA 32.1 EUR
ACRO103100010
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid 96%
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Melting Pt: 194 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012873
CAS-Nummer: 5468-37-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 105.0 %
HPLC ≥98.5 %