Drucken
Korksäuredinitril 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
113861000
ACRO113861000EA 45.3 EUR
ACRO113861000
Korksäuredinitril 99%
Korksäuredinitril
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –3.5 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: 175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001981
CAS-Nummer: 629-40-3
EINECS: 211-089-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %