Drucken

2-Methylbenzimidazol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

126330050 126331000
ACRO126330050EA 28 EUR
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Methylbenzimidazol 98%
2-Methylbenzimidazol
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 175…179 °C
MDL Number: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR