Drucken

2,4-Xylidin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

148570010 148571000
ACRO148570010EA 126 EUR
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xylidin 99%
2,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 218
Melting Pt: 16 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007738
CAS-Nummer: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR