Drucken

4'-Methoxyacetophenon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

152360010 152362500
ACRO152360010EA 110 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenon 98%
4'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 152
Melting Pt: 36…39 °C
Flash-Pt: 138 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008745
CAS-Nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR