Drucken

5-Methyl-2-furaldehyd 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

159920250 159921000
ACRO159920250EA 30.3 EUR
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 89
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: 72
MDL Number: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR