Drucken

4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

166900010 166902500
ACRO166900010EA 142 EUR
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 99%
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 171
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001449
CAS-Nummer: 589-91-3
EINECS: 209-664-8

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR