Drucken

Kaliumtetrahydroborat 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 90.4 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Kaliumtetrahydroborat 98+%
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Melting Pt: 500
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR