Drucken

Glycogen (aus Rinderleber)

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

225900050 225900250 225901000
ACRO225900050EA 85.1 EUR
ACRO225900050 ACRO225900250 ACRO225901000
Glycogen (aus Rinderleber)
Glycogen
Formel: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666.579 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081547
CAS-Nummer: 9005-79-2

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (105°C, 2 hr)
Specific optical rotation +180° to +200° (20°C, 589 nm) (0.1 % in water) (on dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR