Drucken
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99%, pure
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 19.9 EUR
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99%, pure
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Melting Pt: 230 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)