Drucken
Methyl-β-D-glucopyranosid Hemihydrat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
270920250
ACRO270920250EA 287 EUR
ACRO270920250
Methyl-β-D-glucopyranosid Hemihydrat 99%
Methyl-β-D-glucopyranosid Hemihydrat
Formel: C₇H₁₄O₆·0.5H₂O
MW: 203.19 g/mol
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149442
CAS-Nummer: 7000-27-3
EINECS: 211-909-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.4 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=4, water)