Drucken

2-(Trimethylsilyl)thiazol 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

292290050 AC29229.1 AC29229.10 292290250
ACRO292290050EA 133 EUR
ACRO292290050 MAYBAC29229.1 MAYBAC29229.10 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazol 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
MW: 157.31 g/mol
Siedepunkt: 53…55 °C (10 mmHg)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066274
CAS-Nummer: 79265-30-8

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR