Drucken

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 98% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

327371000 327372500
ACRO327371000EA 65 EUR
ACRO327371000 ACRO327372500
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 98% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1.067 g/cm³
Flash-Pt: 274 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6 to 8 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Peroxides ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR