Drucken

Stärke, löslich 1% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


Stabilization: 100 ppb

380641000 380645000
ACRO380641000EA 34.9 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Stärke, löslich 1% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR