Drucken

Dibutylzinndilaurat 94%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

382690050
ACRO382690050EA 28.5 EUR
ACRO382690050
Dibutylzinndilaurat 94%
Dibutylzinndilaurat
Formel: C₃₂H₆₄O₄Sn
MW: 631.57 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 16…18 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flash-Pt: 149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008963
CAS-Nummer: 77-58-7
UN: 3265
ADR: 8 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Tin (Sn) 17.5 to 19.9 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR