Drucken

1-Isopropylpiperazin 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

384810010 384810050
ACRO384810010EA 30 EUR
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropylpiperazin 98+%
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
UN: 2733
ADR: 3 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR