Drucken
Salzsäure ∼32% in Wasser, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
389310025
ACRO389310025EA 58.9 EUR
ACRO389310025
Salzsäure ∼32% in Wasser, rein
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm