Drucken
Silver phosphate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
419370250
ACRO419370250EA 106 EUR
ACRO419370250
Silver phosphate 98%
Silver phosphate
Appearance: Yellow to yellow-green to dark yellow Powder
Formel: Ag₃O₄P
MW: 418.58 g/mol
Melting Pt: 849 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014148
CAS-Nummer: 7784-09-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to dark yellow Powder
Assay ≥97.5 %
Particle size ≤5.0 % (> 1180 micron)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)