Drucken

Glycogen (aus Austern)

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

422950010 422950050
ACRO422950010EA 37.5 EUR
ACRO422950010 ACRO422950050
Glycogen (aus Austern)
Glycogen

Appearance: White to light beige Powder

Formel: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666.579 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081547
CAS-Nummer: 9005-79-2

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +160.0° to +180.0° (20°C, 589 nm) (c=0.1, water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR