1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
425000025
ACRO425000025EA
55.1
EUR
ACRO425000025
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol 95%
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Appearance: White to yellow-green Crystalline powder
Formel:
C₇H₆FNO₄S MW: 219.19 g/mol Melting Pt: 152…158 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025066 CAS-Nummer: 453-72-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 158 °C |
HPLC | ≥94 % |