Drucken

DSS (Disuccinimidylsuberat) 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

426020010 426020050
ACRO426020010EA 135 EUR
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidylsuberat) 97%
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR