3-Fluor-4-iodpyridin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
436380050
ACRO436380050EA
351
EUR
ACRO436380050
3-Fluor-4-iodpyridin 97%
3-Fluor-4-iodpyridin
Formel:
C₅H₃FIN MW: 222.99 g/mol Melting Pt: 189.4…190.4 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03092927 CAS-Nummer: 22282-75-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
GC | ≥96.0 % |