Drucken

Propidiumiodid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 983 EUR
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Melting Pt: 220…225 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR