6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
444970050
ACRO444970050EA
1397
EUR
ACRO444970050
6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₇BN₂O₃ MW: 306.213 g/mol Melting Pt: 34…37 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797989 CAS-Nummer: 918643-56-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 39 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |