Drucken

di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

447730010 447732500
ACRO447730010EA 142 EUR
ACRO447730010 ACRO447732500
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, reinst
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR